Learn More
1-Adamantanamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15413867
1-Adamantanamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15413867
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 15413867
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H30076.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
1-Adamantanamine acts as a catalyst in enantioselective strecker reaction of phosphinoyl imines. It is also useful for making adamantane derivatives, i.e. amantadine hydrochloride. It is used in the pharmaceutical industry as antiviral and an antiparkinsonian drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1-adamantanamine agit comme catalyseur dans la réaction de Strecker énantiosélective des imines phosphinoyles. Elle est également utile dans la fabrication des dérivés d’adamantane, c’est-à-dire le chlorhydrate d’amantadine. Il est utilisé dans l’industrie pharmaceutique comme antiviral et médicament antiparkinsonien.
Solubilité
Soluble dans des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Utilisez uniquement dans une hotte d’aspiration chimique. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-94-5
Formule moléculaire C10H17N
Poids moléculaire (g/mol) 151.253
Numéro MDL MFCD00074732
Clé InChI DKNWSYNQZKUICI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amantadine, 1-adamantanamine, 1-adamantylamine, 1-aminoadamantane, adamantanamine, adamantylamine, aminoadamantane, amantidine, symadine, symmetrelAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2130
ChEBI CHEBI:2618
Nom IUPAC adamantan-1-amine
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanamine
Point de fusion ∼200°C (sublimation)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 151.25
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10245295 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2023 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Numéro de lot10177269 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Numéro de lot10168547 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Numéro de lot10183457 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
Numéro de lot10177132 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH30076.06,H30076.14,H30076.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Adamantanamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >