Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.88€ - 366.83€
Identifiants chimiques
CAS | 4549-32-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 272.01 |
Clé InChI | DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r |
CID PubChem | 78310 |
Nom IUPAC | 1,8-dibromooctane |
SMILES | C(CCCCBr)CCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10326370
|
Thermo Scientific
112880100 |
10 mL | Flacon en verre |
35.88€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10070770
|
Thermo Scientific Acros
112880500 |
50 mL | Flacon en verre |
108.54€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11934491
|
Thermo Scientific Acros
112882500 |
250 mL | Flacon en verre |
366.83€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4549-32-0 | |
272.01 | |
octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r | |
1,8-dibromooctane |
C8H16Br2 | |
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N | |
78310 | |
C(CCCCBr)CCCBr |
Spécification
1, 8-Dibromooctane | |
97.5 | |
15.0°C to 16.0°C | |
1.4600g/mL | |
>112°C | |
98% | |
Br(CH2)8Br | |
01,16 | |
octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r | |
DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N | |
1,8-dibromooctane | |
78310 | |
98% |
4549-32-0 | |
100.0 | |
Jaune | |
270.0°C to 272.0°C | |
Authentique | |
C8H16Br2 | |
1.4981 to 1.5001 | |
1.46 | |
Solubility in water: immiscible | |
C(CCCCBr)CCCBr | |
272.01 | |
272.01 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-912-5
Identifiant produit
- 1,8-Dibromooctane