Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10326370
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-32-0
Formule moléculaire C8H16Br2
Poids moléculaire (g/mol) 272.01
Clé InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
CID PubChem 78310
Nom IUPAC 1,8-dibromooctane
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Dibromooctane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C to 16.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.4600g/mL
Point d’ébullition 270.0°C to 272.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)8Br
Indice de réfraction 1.4981 to 1.5001
Quantité 10 mL
Beilstein 01,16
Gravité spécifique 1.46
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 272.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,8-Dibromooctane