Learn More
1,8-dibromooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10070770
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-32-0
Formule moléculaire C8H16Br2
Poids moléculaire (g/mol) 272.01
Clé InChI DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
CID PubChem 78310
Nom IUPAC 1,8-dibromooctane
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 8-Dibromooctane
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C to 16.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.4600g/mL
Point d’ébullition 270.0°C to 272.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)8Br
Indice de réfraction 1.4981 to 1.5001
Quantité 50 mL
Beilstein 01,16
Gravité spécifique 1.46
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 272.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,8-Dibromooctane