Learn More
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperSpin™ de 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Ces microtubes à centrifuger comprennent des bouchons à clipser fixés plats et faciles à ouvrir, des graduations latérales et une surface d’écriture dépolie.
Marque:  Labcon™ 3016-874-000-9
25.06 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16674002
  • 26.40€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Centrifugation à ultra-haute vitesse jusqu’à 40 000 x G
  • Si stériles, stérilisation validée (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Conditionnés en sachets refermables
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
À sertir
Autoclavable
Rouge
Centrifugation
500 sachets/boîte, 10 boîtes/paquet
Non stérile
Oui
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
1,5 ml
Résine en polypropylène
500/paquet
Exempts de protéases, d’ADN humain, d’ATP, de RNase / DNase et d’endotoxines
SuperSpin™
40 000 RCF
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Labcon™ Microtubes à centrifuger SuperSpin™ de 1,5 ml > Microtubes à centrifuger ; couleur : Rouge ; type de bouchon : À clipser ; stérilité : Non stériles ; certifications/conformité : Conformes aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD ; autoclavable : Autoclavable