Learn More
1,4-dioxane, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
210 kg
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 1,4-Dioxane |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densité | 1.034g/mL at 25°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 0.22 |
Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
Température d’allumage | 356°F |
Tension de vapeur | 40mmHg (25°C), 27mmHg (20°C) |
Numéro UN | 1165 |
Beilstein | 102551 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1,4-dioxane
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 1,4-dioxane
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,4-dioxane, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, Honeywell >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction