Learn More
1,4-Dioxane, >99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11353498
1,4-Dioxane, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353498
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 500 mL
Code produit. 11353498
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039118.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Furthermore, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-dioxane
Point de fusion 11.8°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.034 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C (54°F)
Température d’allumage 375°C (707°F)
Odeur Ether like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.422
Plage de pourcentage du dosage >99%
Tension de vapeur 41 hPa (31mm Hg) at 20°C
Beilstein 102551
Informations sur la solubilité Miscible with water,organic solvents,aromatic hydrocarbons and oils.
Poids de la formule 88.11
Qualité ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 4-dioxane
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ04K636 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2024 Catalog Number039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
Numéro de lotX04K965 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog Number039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
Numéro de lotP03I803 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2023 Catalog Number039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
Numéro de lotW20F756 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2022 Catalog Number039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
Numéro de lotJ30S721 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog Number039118.AP,039118.K7,039118.AY,039118.K2
Nom du produit
1,4-Dioxane, >99 %, Thermo Scientific Chemicals >