Learn More
1,4-dioxane, + de 99 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dioxane |
Point de fusion | 12.0°C |
Note relative au nom | 99+% |
% min. CAS | 99.0 |
Couleur | Incolore |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 1.0340g/mL |
Point d’ébullition | 101.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 12°C |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464504 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 117110250,117110010,117110025 |
A0469035 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 117110250,117110010,117110025 |
A0464504 | Certificat d’analyse | 16/07/2024 | 117110250,117110010,117110025 |
A0455848 | Certificat d’analyse | 14/03/2024 | 117110250,117110010,117110025 |
A0449288 | Certificat d’analyse | 31/01/2024 | 117110250,117110010,117110025 |
Sicurezza e movimentazione
- 1,4-Dioxane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Offre prolongée - jusqu'au 28 marsCode promotionnel: 24111Expire: 2025-03-28
Nouvelle offre Économisez maintenant
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.