Learn More
1,4-dioxane, + de 99 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 1188.92€
Identifiants chimiques
CAS | 123-91-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00006571 |
Clé InChI | RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinAfficher plus |
CID PubChem | 31275 |
ChEBI | CHEBI:47032 |
Nom IUPAC | 1,4-dioxane |
SMILES | C1COCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10294520
|
Thermo Scientific Acros
117110010 |
1 L | Flacon en verre |
104.52€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10604772
|
Thermo Scientific Acros
117110025 |
2.5 l | Flacon en verre |
194.61€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10468450
|
Thermo Scientific Acros
117110250 |
25 L | Tambour métallique |
1188.92€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123-91-1 | |
88.106 | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
31275 | |
1,4-dioxane |
C4H8O2 | |
MFCD00006571 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinAfficher plus | |
CHEBI:47032 | |
C1COCCO1 |
Spécification
1, 4-Dioxane | |
99+% | |
99.0 | |
100.0 | |
101.0°C | |
Liquide | |
99+% | |
1.034 | |
MFCD00006571 | |
19, 3 | |
01,333 | |
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin | |
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-dioxane | |
31275 | |
88.11 | |
Extra pur |
12.0°C | |
123-91-1 | |
Incolore | |
1.0340g/mL | |
12°C | |
1.4205 to 1.4220 | |
0.01% max. | |
C4H8O2 | |
1.32 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. | |
15, 3328 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents | |
C1COCCO1 | |
88.106 | |
CHEBI:47032 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Suspected of causing cancer.
May cause respiratory irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
May form explosive peroxides.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep container tightly closed.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-661-8
missing translation for 'rtecsNumber' : JG8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche