Learn More
1,4-dioxane, + de 99 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10604772
1,4-dioxane, + de 99 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10604772
2.5 l, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 10604772
Marque: Thermo Scientific Acros 117110025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-91-1
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00006571
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxyde de 1,4-diéthylène, éther diéthylique, dioxyde de diéthylène, dioxane, oxyde de di-éthylène, tétrahydro-p-dioxine, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxinAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31275
ChEBI CHEBI : 47032
Nom IUPAC 1,4-dioxane
SMILES C1COCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dioxane
Point de fusion 12,0°C
Note relative au nom + de 99 %
% min. CAS 99.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Densité 1.0340 g/ml
Point d’ébullition 101.0°C
Quantité 2.5 l
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4205 à 1.4220
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Résidus après évaporation 0.01 % max.
Gravité spécifique 1.034
Viscosité 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Eau 0.1 % max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, l’acétone, le benzène, le toluène, l’éther et d’autres solvants organiques courants
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464504 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Numéro de lotA0469035 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Numéro de lotA0464504 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/07/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Numéro de lotA0455848 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
Numéro de lotA0449288 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog Number117110250,117110010,117110025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dioxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    2
    Minutes
    24
    Secondes
    37
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,4-dioxane, + de 99 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >