Learn More
1,4-dichlorobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.57€ - 154.77€
Identifiants chimiques
CAS 110-56-5
Formule moléculaire C4H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 127.01
Numéro MDL MFCD00001011
Clé InChI KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
CID PubChem 8059
Nom IUPAC 1,4-dichlorobutane
SMILES ClCCCCCl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10471831
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
216431000
100 mL Flacon en verre
33.57€
100mL
10154890
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
216435000
500 mL Flacon en verre
96.18€
500mL
10002303
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
216430010
1 L Flacon en verre
154.77€
1L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
110-56-5
127.01
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
8059
ClCCCCCl
C4H8Cl2
MFCD00001011
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
1,4-dichlorobutane
Spécification
1, 4-Dichlorobutane
110-56-5
100.0
1.1600g/mL
40°C
98.5% min. (GC)
Cl(CH2)4Cl
MFCD00001011
1.16
Solubility in water: 0.24% (20 c). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
ClCCCCCl
127.01
1.46 mPa.s (20°C)
99%
99+%
98.5
-38°C
161°C to 163°C
Authentique
C4H8Cl2
1.4530 to 1.455
01, 119
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
1,4-dichlorobutane
8059
127.01
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-778-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 1,4-Dichlorobutane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.