Learn More
1,4-dichlorobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 4-Dichlorobutane |
Note relative au nom | 99+% |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -38°C |
Densité | 1.1600g/mL |
Point d’ébullition | 161°C to 163°C |
Point d’éclair | 40°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,4-Dichlorobutane
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.