Learn More
1,4-dichlorobutane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10154890
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-56-5
Formule moléculaire C4H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 127.01
Numéro MDL MFCD00001011
Clé InChI KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc
CID PubChem 8059
Nom IUPAC 1,4-dichlorobutane
SMILES ClCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Dichlorobutane
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.16g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)4Cl
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 119
Poids de la formule 127.01
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Dichlorobutane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.