Learn More
1,2-cyclohexanédione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
67.03€ - 731.64€
Identifiants chimiques
CAS | 765-87-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O2 |
Numéro MDL | MFCD00001648 |
Clé InChI | OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol |
CID PubChem | 13006 |
ChEBI | CHEBI:41674 |
Nom IUPAC | cyclohexane-1,2-dione |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11407017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14401.06 |
5 g |
67.03€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14401.14 |
25 g |
219.09€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14401.22 |
100 g |
731.64€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2-Cyclohexanedione is utilized as a substrate to study enzyme cyclohexane-1,2-dione hydrolase, which is a new tool to degrade alicyclic compounds. It also acts as a specific reagent for arginine residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,2-cyclohexanedione est utilisé comme substrat pour étudier l’hydrolase de l’enzyme cyclohexane-1,2-dione, qui est un nouvel outil de dégradation des composés alicycliques. Il agit également comme réactif spécifique pour les résidus d’arginine.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
765-87-7 | |
MFCD00001648 | |
1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol | |
CHEBI:41674 |
C6H8O2 | |
OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N | |
13006 | |
cyclohexane-1,2-dione |
Spécification
1,2-Cyclohexanedione | |
35°C to 38°C | |
193°C to 195°C | |
C6H8O2 | |
MFCD00001648 | |
1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol | |
OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane-1,2-dione | |
13006 | |
112.13 |
765-87-7 | |
1.12 | |
84°C (183°F) | |
1.519 | |
507419 | |
Soluble in water and alcohol. | |
C1CCC(=O)C(=O)C1 | |
112.128 | |
CHEBI:41674 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 212-155-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GV0340000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C