Learn More
1,2-cyclohexanédione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2-Cyclohexanedione is utilized as a substrate to study enzyme cyclohexane-1,2-dione hydrolase, which is a new tool to degrade alicyclic compounds. It also acts as a specific reagent for arginine residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,2-cyclohexanedione est utilisé comme substrat pour étudier l’hydrolase de l’enzyme cyclohexane-1,2-dione, qui est un nouvel outil de dégradation des composés alicycliques. Il agit également comme réactif spécifique pour les résidus d’arginine.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 1,2-Cyclohexanedione |
Point de fusion | 35°C to 38°C |
Densité | 1.12 |
Point d’ébullition | 193°C to 195°C |
Point d’éclair | 84°C (183°F) |
Indice de réfraction | 1.519 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 507419 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. |
SMILES | C1CCC(=O)C(=O)C1 |
Show More |