Learn More
1,2-cyclohexanédione, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417017
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1,2-Cyclohexanedione is utilized as a substrate to study enzyme cyclohexane-1,2-dione hydrolase, which is a new tool to degrade alicyclic compounds. It also acts as a specific reagent for arginine residues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-cyclohexanedione est utilisé comme substrat pour étudier l’hydrolase de l’enzyme cyclohexane-1,2-dione, qui est un nouvel outil de dégradation des composés alicycliques. Il agit également comme réactif spécifique pour les résidus d’arginine.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-87-7
Formule moléculaire C6H8O2
Numéro MDL MFCD00001648
Clé InChI OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
CID PubChem 13006
ChEBI CHEBI:41674
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-dione
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Cyclohexanedione
Point de fusion 35°C to 38°C
Densité 1.12
Point d’ébullition 193°C to 195°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.519
Quantité 25 g
Beilstein 507419
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté ≥98%