man

Test

CAS RN 10592-13-9

ClCH3OHNHCH3H3CONH2OHOOHOOHOH

CAS RN 10592-13-9

IUPAC Name: (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methylidene]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-1,2,3,4,4a,5,11,11a,12,12a-decahydrotetracen-1-aminium chloride
Synonymes: (1S,3Z,4aS,11R,11aR,12S,12aR)-3-[amino(hydroxy)methylidene]-4a,6,7,12-tetrahydroxy-N,N,11-trimethyl-2,4,5-trioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-aminium chloride
Poids moléculaire (g/mol): 480.9
Formule moléculaire: C22H25ClN2O8
InChi Key: VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
SMILES: [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
Couleur 
  • (5)
  • (1)
Type 
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (6)