Learn More
Chlorhydrate de doxycycline (poudre jaune), Fisher BioReagents™
Code produit. 10224633
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10224633
Marque: Fisher BioReagents BP26531
Demander un format en vrac ou personnalisé
Antibiotique à large spectre
Antibiotique à large spectre. Inhibiteur à large spectre des métalloprotéinases matricielles in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10592-13-9
Formule moléculaire C22H25ClN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 480.90
Numéro MDL MFCD03427564
Clé InChI VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
CID PubChem 54706018
Nom IUPAC [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-pentahydroxy-11-méthyle-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tétrahydro-1H-tétracène-1-yl]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Doxycycline Hydrochloride
Type Doxycycline Hydrochloride
Forme physique Poudre / Solide
Absorbance Inclusive between 300 at 349nm
Point de fusion 210°C
Conditionnement Verre ambré
Puissance Inclusive between 800μg/mg
Rotation spécifique Inclusive between 105°
Eau Inclusive between 1.4%
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Poids de la formule 480.9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Doxycycline Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.