accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produits
Applications
Biologie cellulaire
Genomics
Production & Bioprocessing
Applications
Production et bioprocédés
Protéomique
Applications
Main Menu

CAS RN 102601-34-3

CAS RN 102601-34-3

IUPAC Name: (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
Synonymes: (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol): 230.26
Formule moléculaire: C9H12NO4S
InChi Key: CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
SMILES: O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)
  • (2)
Concentration 
  • (2)
  • (2)

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.