Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium CAPSO, 98 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | CAPSO sodium salt |
Absorbance | 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm, 0.1M H20), 0.050 max. (0.1M H2O) at 280nm, 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm |
Point de fusion | 206°C to 211°C |
Couleur | Blanc |
pH | 10.9 to 11.6 (1% aq. soln. at 25°C) |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | (10% in water) Clear colorless |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
343923 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 444130250,444131000 |
I22P07 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 444131000 |
K22Q046 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 444131000 |
F10N05 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 444131000 |
C01S014 | Certificat d’analyse | 12/11/2021 | 444131000 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CAPSO sodium salt
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium CAPSO, 98 % >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu