Hygromètres
TFA Dostmann™ Thermo-hygromètre analogique avec anneau en laiton
Ce thermo-hygromètre en forme de montre de poche classique avec cadre en laiton est un instrument de mesure idéal pour surveiller le climat d’une pièce en contrôlant la température et l’humidité et en les régulant avec un chauffage et une ventilation ciblés lorsque les valeurs sortent des niveaux de confort définis.
Fisherbrand™ Indicateur d’humidité Humidity-On-A-Card™ Traceable™
Idéal pour une utilisation avec des flacons, des produits chimiques, des sacs en plastique, des composants électroniques, des dessiccateurs et des récipients de stockage
Fisherbrand™ Rouleaux de papier pour imprimante de rechange pour le thermohygromètre d’impression Traceable™
Préservez le bon fonctionnement de votre thermohygromètre d’impression Traceable™ grâce aux rouleaux de papier pour imprimante de rechange dédiés.
Cole-Parmer™ Pluviomètre transparent
Mesurez les précipitations accumulées à l’aide de ces pluviomètres cylindriques en butyrate transparent. Niveau de pluie facile à lire en unités anglaises ou métriques
H-B Instrument™ Thermomètres-Hygromètres Durac™
Pour mesurer la température et l’humidité
Brannan™ Mèche de rechange
Mèche de rechange Brannan, à utiliser avec :Densimètre de Mason, mèches de rechange, quantité :12/boîte
![Hygromètre](/content/dam/fishersci/en_EU/Products/SEO%20updates/13898_hygrometers.jpg)
Les hygromètres, ou humidimètres, sont des appareils qui mesurent le niveau de vapeur d’eau (aussi connu sous le nom d’humidité relative, HR) dans l’atmosphère ou dans d’autres gaz.
Dans quelles applications et quels environnements les hygromètres peuvent-ils être utilisés ?
Les hygromètres sont largement utilisés dans les environnements suivants :
- en laboratoire ou dans un cadre de recherches pour contrôler les taux d’humidité dans des incubateurs de laboratoire, des chambres de culture, des serres et des chambres climatisées contrôlées ;
- en milieu industriel ou commercial pour mesurer l’humidité dans des espaces confinés, des pièces ou des bâtiments où les taux d’humidité sont déterminants pour l’activité exercée ou les objets ou matériaux stockés ;
- mesure de l’humidité dans les milieux résidentiels ou domestiques ;
- contrôle météorologique et climatique.
Les hygromètres mécaniques classiques, bien qu’ils soient moins utilisés aujourd’hui, comprennent les hygromètres à bulbe humide / sec (aussi appelés psychromètres), et les hygromètres à cheveux sous tension qui utilisent un seul cheveu ou une seule fibre (hygroscopique) sous tension dont la longueur varie selon les taux d’humidité.
Toutefois, les modèles les plus modernes disponibles actuellement sur le marché sont des instruments électroniques numériques qui mesurent l’humidité à l’aide de capteurs capacitifs ou résistifs. Ces appareils numériques offrent des affichages clairs avec des performances fiables et constantes. Ce sont normalement des unités de paillasse ou compactes et portatives avec un encombrement minimal. Ils sont également disponibles avec des fonctionnalités de température, de minuterie et d’alarme ou avec des sondes à câbles externes et une connectivité de signal radio sans fil pour un contrôle et un enregistrement des données à distance. Nombreux sont ceux qui fonctionnent dans une large gamme de températures allant de -5 à +50°C, avec une plage de mesure générale de l’humidité relative (HR) de 0 à 95 %.