Learn More
Rotronic™ Dispositif de calibrage à poussoir
Marque: Rotronic™ ER-15
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
Kit d'étalonnage humidité• Etalon certifié, les 5 ampoules de 5mL
• Pour sonde φ 15mm
• Inclus avec certificat d'étalonnage SCS (reconnu Cofrac), durée conservation 10 ans. Tolérance ±0,1% HR
• Etalonnage et ajustage
• Etalonnage avec la chambre et les solutions étalons certifiées SCS.Ajustage du capteur à partir du logiciel.Pour l'Ecolog 1 sonde intégrée réf. 53011, prévoir un câble rallonge 1 m réf. 53053
• Chambre d'étalonnage
Spécification
15 mm |