Pipette, Pipettors and Tips
Fisherbrand™ Pipettes de transfert graduées, non stériles, en PEBD, transparentes
Évitez tout risque de contamination croisée. Les pipettes de transfert transparentes non stériles Fisherbrand™ en PEBD sont fabriquées en plastique flexible incassable et sont conçues pour remplacer les pipettes Pasteur en verre. Pipettes graduées et non graduées disponibles dans différentes tailles et différents styles (par exemple, jumbo, tige fine, extra longues).
Corning™ Pipettes sérologiques Stripette™ en PS emballées dans du papier et plastique
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques Corning™ Stripette™ en PS jetables emballées dans du papier/plastique ou individuellement dans du plastique sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment avec le port de gants en latex, car l’emballage réduit l’adhérence électrostatique.
Eppendorf Pointes de pipettes epTIPS™ standard
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pureté certifiés.
Thermo Scientific™ Cônes pour pipette Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Fisherbrand™ Pipettes sérologiques stériles jetables en PS avec bande de grossissement
Les pipettes ont une clarté optique améliorée — les marquages noirs à contraste élevé facilitent la lecture des volumes
Corning™ Pipettes sérologiques Stripette™ en PS jetables emballées dans du papier/plastique
En PS optiquement transparent pour une mesure précise. Les pipettes sérologiques Corning™ Stripette™ en PS jetables emballées individuellement dans du papier/plastique sont idéales pour les applications de culture tissulaire stérile, notamment avec le port de gants en latex, car l’emballage réduit l’adhérence électrostatique.
Fisherbrand™ Pipettes Pasteur de verre sodo-calcique
Les pipettes Pasteur sont prévues pour un usage unique en laboratoire microbiologique et sérologique.
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ à faible rétention avec barrière
Conçues spécifiquement pour éliminer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe de pipette.
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, universelles, sans filtre
Le nouveau système de recharge Fisherbrand SureOne a été amélioré et offre une gamme complète de pointes de pipettes universelles Micropoint
Sartorius Pointes Optifit, racks simples
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Les pointes Sartorius en racks simples offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les pointes sont fabriquées dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Fisherbrand™ Pointes de pipettes avec barrière contre les aérosols SureOne™
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
Fisherbrand™ Poires en caoutchouc pour remplisseur de pipettes
Idéales pour tous les milieux qui n’attaquent pas le caoutchouc. Les poires pour pipettes Fisherbrand™ sont dotées de trois clapets à bille de verre réglables par simple pression du doigt.
Falcon™ Pipettes d’aspiration jetables
Fabriquées en PS pour offrir une alternative plus sûre aux pipettes Pasteur en verre. Les pipettes d’aspiration jetables Corning™ Falcon™ sont idéales pour les cultures tissulaires ou toute solution non toxique nécessitant une aliquote ou une aspiration / distribution dans un environnement stérile.
Fisherbrand™ Pointes de pipettes SureOne™ Micropoint, spécifiques et d’ajustement standard
Conçues pour une utilisation lors du transfert de grands volumes d’échantillons. Technologie de moulage avancée qui garantit que les pointes sont bien droites. Alternative aux pipettes sérologiques
Thermo Scientific™ ART 1000 REACH RACKED barrier sterile pipette tips
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Fisherbrand™ Pointes de pipettes biseautées SureOne, universelles : 1-200 μl
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles
Falcon™ Pipettes sérologiques en PS jetables, stériles
Impression de couleur foncée d’une grande netteté, facile à lire, avec des graduations inversées et négatives. Les pipettes sérologiques jetables en polystyrène Corning™ Falcon™ sont emballées individuellement.
Fisherbrand™ Maxi pointes de pipettes
À utiliser avec des pipettes de grand volume
Fisherbrand™ Pointes de pipettes biseautées SureOne™, universelles
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Maxi, spécifique aux étalons
À utiliser avec des pipettes de grand volume
Sartorius Pointes Optifit 100 à 5 000 uL, en vrac dans une boîte
L’accord parfait pour votre pipeteur
Deutsch Neumann™ Poires pour pipette de sécurité en caoutchouc
Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Les poires pour pipette de sécurité en caoutchouc Deutsch Neumann™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques Nunc™
Choisissez la taille et les options de conditionnement pour faire avancer vos recherches en toute confiance. Saviez-vous que nous proposons maintenant de NOUVELLES pipettes sérologiques qui offrent une meilleure qualité et une réduction des coûts ?
Sartorius Pointes de pipettes à filtre SafetySpace™
Offrent plus d’espace entre l’échantillon et le filtre par rapport aux pointes à filtre classiques, ce qui élimine quasiment le risque qu’un échantillon cher ou contagieux ne traverse le filtre. Les pointes de pipette à filtre Sartorius SafeySpace™ permettent de pipeter tous types de liquides ou d’utiliser n’importe quelle technique de pipetage sans risque d’absorber l’échantillon au niveau du filtre.
Sartorius Filtres coniques sûrs
Empêche les aérosols ou les liquides de contaminer les échantillons et les pipettes. Les filtres Safe-Cone Sartorius sont des filtres en polyéthylène uniques et remplaçables qui augmentent l'efficacité du pipetage et l'intégrité des échantillons en même temps. Disponibles en Standard et en Plus pour différentes applications de laboratoire.
Sartorius Recharges de pointes Optifit
S’adaptent parfaitement et assurent une excellente étanchéité sur les pipettes Sartorius. Les recharges de pointes Sartorius offrent une reproductibilité et une précision de pipetage maximales. Les pointes sont fabriquées dans un environnement de salle blanche certifié ISO 8 et sont disponibles en versions stériles et non stériles dans une variété de volumes.
Eppendorf™ Carrousel à pipettes 2
Porte jusqu’à six pipettes manuelles à canal unique ou multicanaux Eppendorf.
Fisherbrand™ Pipettes à volume réglable Elite™
Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
Axygen™ Pointes à filtre micro-volume de 10 μl
Les pointes universelles Axygen sont conçues pour s’adapter une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux. Elles sont compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées. Ces pointes en PP sont apyrogènes et certifiées exemptes de RNase / DNase. Elles sont disponibles en Maxymum Recovery, biseautées, non stériles, stériles, sans filtre et d’autres caractéristiques pour des applications spécifiques.
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques en polystyrène jetable
Conçues avec une bandelette Schellbach verticale et colorée qui facilite considérablement la lecture du volume Les pipettes sérologiques en polystyrène jetables Greiner Bio-One™ offrent une solution claire et robuste pour le transport d’un volume mesuré de liquide et de milieux de distribution.
Les pipettes et les micropipettes sont des dispositifs portatifs de transfert de liquides utilisés dans les laboratoires pour prélever, délivrer et distribuer des échantillons liquides. Ils sont regroupés en différentes catégories.
- Les comptes goutte (ou pipettes de transfert) et les pipettes Pasteur. Pour des transferts qualitatifs de liquides plus petits, goutte à goutte, où la précision n’est pas essentielle. Ces pipettes peuvent être fabriquées à partir de verre réutilisable fourni avec un bulbe et une tétine en caoutchouc, ou fabriquées à partir de plastique jetable monobloc, comme le PEHD.
- Les pipettes sérologiques, généralement stériles et graduées, sont fabriquées en verre ou en plastique et sont utilisées dans la culture tissulaire ou les environnements cliniques pour la manipulation précise de volumes liquides allant de 1 ml à 100 ml.
- Les pipettes volumétriques, graduées d’un seul trait et étalonnées sont utilisées pour la manipulation extrêmement précise de volumes liquides allant de 0,5 ml à 50 ml lors des titrations et de la production de solutions étalons.
- Les pipettes (parfois appelées micropipettes) sont des dispositifs à piston qui retirent et distribuent des volumes généralement compris entre 0,5 μl et 5 ml par déplacement d’air ou positif. Les pipettes peuvent être manuelles ou électroniques. Les pipettes à volume fixe distribuent un volume bien précis dans des tolérances données, alors que les pipettes à volume réglable peuvent être ajustés pour distribuer différents volumes dans une plage donnée. Les micropipettes peuvent également être mono ou multicanaux pour distribuer plusieurs aliquots de liquide dans des flacons de passeur automatique ou des microplaques, par exemple, ce qui permet d’économiser à la fois du temps et de la main-d’œuvre.
- Les micropipettes sont généralement utilisées avec des pointes jetables en plastique, qui peuvent être « universelles » pour un usage polyvalent ou « spécialisées » pour les biosciences, les dépôts sur gel ou avec des filtres intégraux pour protéger le dispositif des contaminations par des gouttelettes dangereuses ou la vapeur lors de l’utilisation.