Learn More
Sulfate de zirconium(IV) tétrahydraté, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
246.00€ - 825.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-31-3 |
---|---|
Formule moléculaire | H8O12S2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 355.40 |
Numéro MDL | MFCD00149267 |
Clé InChI | NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate |
CID PubChem | 23219663 |
Nom IUPAC | sulfate de zirconium(4+) tétrahydraté |
SMILES | O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043194.14 |
25 g |
246.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043194.22 |
100 g |
825.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in catalysts, precipitation of amino acids and proteins, and tanning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-31-3 | |
355.40 | |
NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J | |
23219663 | |
O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
H8O12S2Zr | |
MFCD00149267 | |
zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate | |
sulfate de zirconium(4+) tétrahydraté |
Spécification
Zirconium (IV) sulfate tetrahydrate | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149267 | |
zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate | |
NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J | |
sulfate de zirconium(4+) tétrahydraté | |
23219663 | |
99.99% |
7446-31-3 | |
Poudre cristalline | |
H8O12S2Zr | |
14,10182 | |
Soluble in water (525g/L). | |
O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
355.40 | |
355.40 (283.34 Anhydrous) | |
3.22 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-694-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante