Learn More
Sulfate de zirconium(IV) tétrahydraté, 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354898
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Used in catalysts, precipitation of amino acids and proteins, and tanning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-31-3
Formule moléculaire H8O12S2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 355.40
Numéro MDL MFCD00149267
Clé InChI NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
CID PubChem 23219663
Nom IUPAC sulfate de zirconium(4+) tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) sulfate tetrahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,10182
Informations sur la solubilité Soluble in water (525g/L).
Poids de la formule 355.40 (283.34 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Densité 3.22 g/mL