Learn More
Oxyde de zirconium(IV), ≥99 % (pureté du métal, à l’exception de Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals
90.65€ - 1119.57€
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11381189
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.30
250 g
90.65€
250g
11371189
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.A1
1 kg
247.23€
1kg
11391189
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.A7
5 kg
1119.57€
5kg
Description
Description
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Oxyde de zirconium(IV), ≥99 % (pureté du métal, à l’exception de Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals