Learn More
Oxyde de zirconium(IV), ≥99 % (pureté du métal, à l’exception de Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11381189
Oxyde de zirconium(IV), ≥99 % (pureté du métal, à l’exception de Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381189
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11381189
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011395.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs fillerAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ca 5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) Oxide
Point de fusion ∽2700°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99%, metal basis
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Poids de la formule 123.22
Densité 5.89
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS07I038 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/06/2022 Catalog Number011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Numéro de lotM29B034 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number
Numéro de lotA04Q41 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Numéro de lotI25R011 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Numéro de lotL29W014 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011395.A7,011405.30,011395.A1,011395.30
Nom du produit
Oxyde de zirconium(IV), ≥99 % (pureté du métal, à l’exception de Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals >