Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 18 % en H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Description
Zirconium(IV) oxide is mainly employed in ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium(IV) Oxide |
Note relative au nom | Colloidal Dispersion |
Forme physique | Liquide, particules de 0,1 μm |
Quantité | 2.5 kg |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y30I001 | Certificat d’analyse | 17/01/2023 | 040123.36,040123.A4,040124.A4 |
A31Z027 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 040123.36,040123.A4,040124.A4 |
E30L17 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 040123.36,040123.A4,040124.A4 |
K09R009 | Certificat d’analyse | 24/11/2021 | |
A03T023 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | 040123.36,040123.A4,040124.A4 |