Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 18 % en H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11359257
Oxyde de zirconium(IV), 18 % en H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359257
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Code produit. 11359257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040123.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Stabilisé avec 1,3 % d’yttrium
Zirconium(IV) oxide is mainly employed in ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs fillerAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) Oxide
Note relative au nom Colloidal Dispersion
Forme physique Liquide, particules de 0,1 μm
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY30I001 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2023 Catalog Number040123.36,040123.A4,040124.A4
Numéro de lotA31Z027 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040123.36,040123.A4,040124.A4
Numéro de lotE30L17 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040123.36,040123.A4,040124.A4
Numéro de lotA03T023 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number040123.36,040123.A4,040124.A4
Numéro de lotI21X045DOC Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number040123.36,040123.A4,040124.A4
Nom du produit
Oxyde de zirconium(IV), 18 % en H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals >