Learn More
Thermo Scientific™ Creuset en zirconium
Marque: Thermo Scientific™ 035903.KT
161.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
With SnapOn Ring;Rign/ Rim OD: 44mm | |
39mm | |
Creuset en zirconium |
Zirconium | |
33mm | |
29mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.