Learn More
Oxyde de zinc, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 454.26€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-13-2 |
---|---|
Formule moléculaire | OZn |
Poids moléculaire (g/mol) | 81.38 |
Numéro MDL | MFCD00011300 |
Clé InChI | XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 |
CID PubChem | 14806 |
ChEBI | CHEBI:36560 |
Nom IUPAC | oxozinc |
SMILES | O=[Zn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044263.30 |
250 g |
43.92€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044263.A1 |
1 kg |
106.53€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329798
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044263.A7 |
5 kg |
454.26€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zinc oxide is used as a sun screener. It serves as an additive in products such as cigarette filters, plastics, anticorrosive coatings, ceramics, glass, cement, lubricants, ointments, adhesives, sealants, pigments, batteries, ferrites, fire retardants, and first-aid tapes. It plays an important role in textiles as a UV-absorber. As a wide-bandgap semiconductor with favorable properties, it has the potential for use in transparent electrodes, in nanorod sensors, in liquid crystal displays, as thin-film transistors and light emitting diodes, and in heat-protecting windows.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-13-2 | |
81.38 | |
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N | |
14806 | |
oxozinc |
OZn | |
MFCD00011300 | |
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 | |
CHEBI:36560 | |
O=[Zn] |
Spécification
Zinc Oxide | |
1314-13-2 | |
99.9%, metal basis | |
MFCD00011300 | |
Insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid,mineral acids,ammonia,ammonium carbonate and fixed alkalihydroxide solution. | |
O=[Zn] | |
81.38 | |
CHEBI:36560 | |
5.606 |
1975°C | |
Poudre maillée de -200 | |
OZn | |
zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85 | |
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N | |
oxozinc | |
14806 | |
81.37 |
Sécurité et traitement
Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.Éviter le rejet dans l’environnement.Se reporter aux instructions spéciales / fiches de données de sécurité.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-222-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH4810000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Zinc oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Zinc oxide