Learn More
Oxyde de zinc, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Zinc oxide is used as a sun screener. It serves as an additive in products such as cigarette filters, plastics, anticorrosive coatings, ceramics, glass, cement, lubricants, ointments, adhesives, sealants, pigments, batteries, ferrites, fire retardants, and first-aid tapes. It plays an important role in textiles as a UV-absorber. As a wide-bandgap semiconductor with favorable properties, it has the potential for use in transparent electrodes, in nanorod sensors, in liquid crystal displays, as thin-film transistors and light emitting diodes, and in heat-protecting windows.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc Oxide |
Point de fusion | 1975°C |
Forme physique | Poudre maillée de -200 |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9%, metal basis |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid,mineral acids,ammonia,ammonium carbonate and fixed alkalihydroxide solution. |
Poids de la formule | 81.37 |
Densité | 5.606 |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z02H047 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 044263.30,044263.A1,044263.A7 |
P02I037 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 044263.30,044263.A1,044263.A7 |
P04I077 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 044263.30,044263.A1,044263.A7 |
X02G033 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 044263.30,044263.A1,044263.A7 |
K10W004 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 044263.30,044263.A1,044263.A7 |
Sécurité et traitement
- Zinc oxide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Zinc oxide