Learn More
Zinc, granulaire, 20 mailles, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11977001
Zinc, granulaire, 20 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11977001
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 11977001
Marque: Thermo Scientific Acros 222600025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Point de fusion 420.0°C
Point d’ébullition 907.0°C
Densité 7.1400g/mL
Formule linéaire Zn
Quantité 2.5 kg
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Poids de la formule 65.38
Pourcentage de pureté ≥99.7% (Complexometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Poudre granulaire
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461865 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number222605000,222601000,222600025
Numéro de lotA0457231 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
Numéro de lotA0454395 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
Numéro de lotA0450560 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
Numéro de lotA0450094 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2023 Catalog Number222605000,222601000,222600025
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc, granular, 20 mesh
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zinc, granulaire, 20 mailles, Thermo Scientific Chemicals >