Learn More
Zinc, granulaire, 30 mailles, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10492875
Zinc, granulaire, 30 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10492875
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10492875
Marque: Thermo Scientific Acros 222610025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Note relative au nom 30 mesh, p.a.
Point de fusion 420.0°C
Point d’ébullition 907.0°C
Densité 7.1400g/mL
Formule linéaire Zn
Quantité 2.5 kg
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Poids de la formule 65.38
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Poudre granulaire fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463746 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2024 Catalog Number222611000,222615000,222610025
Numéro de lotA0457319 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number222611000,222615000,222610025
Numéro de lotA0402241 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number222611000,222615000,222610025
Numéro de lotA0415300 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number222611000,222615000,222610025
Numéro de lotA0445092 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2022 Catalog Number222611000,222615000,222610025
Nom du produit
Zinc, granulaire, 30 mailles, Thermo Scientific Chemicals >