Learn More
Chlorure de zinc, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15653490
Chlorure de zinc, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653490 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
25 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
6 x 250 g
25 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15653490
Marque: Honeywell-Fluka 3165025KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Chloride
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 25 kg
Formule linéaire ZnCl2
Numéro UN 2331
Poids de la formule 136.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1mmHg (428°C)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de zinc, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™ >