Learn More
Chlorure de zinc, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15671420 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
500g
6 pièces
Code produit. 15671420
Marque: Honeywell-Fluka 1442225KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 98 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-85-7
Formule moléculaire Cl2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 136.28
Numéro MDL MFCD00011295
Clé InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CID PubChem 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nom IUPAC dichlorozinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 25 kg
Formule linéaire ZnCl2
Numéro UN 2331
Poids de la formule 136.3g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5%
Qualité puriss.
Tension de vapeur 1mmHg (428°C)