Learn More
Solution de carbol-fuchsine de Ziehl, Chem-Lab
Utilisé dans la coloration microbiologique Ziehl-Neelsen pour l’étude des mycobactéries. La solution Ziehl Fuchsine-Carbol, Chem-Lab est une coloration bactériologique spéciale utilisée pour identifier les organismes rapides d’acide, qui résistent à la coloration par des méthodes ordinaires. Les mycobactéries sont colorées en rouge magenta.
32.22€ - 137.00€
Spécification
Point de fusion | 0°C |
---|---|
Point d’ébullition | 100°C |
CAS | 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5 |
Concentration | Fuchsine, Phenol and Ethanol in Water |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11964074
|
Chem Lab
35015_CL0406031000_1.0000 |
1 L | N/A | ||||||
11974074
|
Chem Lab
CL04.0603.2500 |
2.5 L |
137.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Au départ, le fuchsine-carbol colore chaque cellule. Lorsque la solution de coloration est associée à de l’alcool acide (généralement de l’acide chlorhydrique dans l’éthanol ou l’IPA), la coloration est retirée des bactéries non acides-rapides, car elles ne possèdent pas de couche lipidique cireuse qui résiste à la décoloration. Une contre-coloration bleu de méthylène peut alors être appliquée, qui est captée par des bactéries non acides-rapides. Lorsqu’elles sont visualisées sous le microscope, les bactéries rapides à l’acide apparaissent en rouge, tandis que d’autres bactéries apparaissent en bleu.Spécification
0°C | |
632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5 | |
Soluble in water | |
0.97g/mL | |
±7 | |
Liquid |
100°C | |
Fuchsine, Phenol and Ethanol in Water | |
Weak | |
Red | |
47°C |