Learn More
Solution de carbol-fuchsine de Ziehl, Chem-Lab
Description
Au départ, le fuchsine-carbol colore chaque cellule. Lorsque la solution de coloration est associée à de l’alcool acide (généralement de l’acide chlorhydrique dans l’éthanol ou l’IPA), la coloration est retirée des bactéries non acides-rapides, car elles ne possèdent pas de couche lipidique cireuse qui résiste à la décoloration. Une contre-coloration bleu de méthylène peut alors être appliquée, qui est captée par des bactéries non acides-rapides. Lorsqu’elles sont visualisées sous le microscope, les bactéries rapides à l’acide apparaissent en rouge, tandis que d’autres bactéries apparaissent en bleu.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| CAS | 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5 |
| Concentration | Fuchsine, Phenol and Ethanol in Water |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Odeur | Weak |
| Densité | 0.97g/mL |
| Couleur | Red |
| pH | ±7 |
| Quantité | 1 l |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.