Learn More
ZEOprep™ Diol Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Diol functionalized Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The DIOL ligand results in a less polar surface than bare silica.
249.00€ - 4780.00€
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 60 Å
Technique Rétention chromatographique
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Description Prix Quantité Availability  
Code produit Marque Description Prix Quantité Availability  
30048965
Afficher les documents Détails de la promotion
ZEOprep
300186
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 100 g Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 100 g
249.00€
100g
30049026
Afficher les documents Détails de la promotion
ZEOprep
300187
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 1 kg Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 1 kg
1400.00€
1kg
30048949
Afficher les documents
ZEOprep
302076
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 500 g Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 500 g
911.00€
500g
30049002
Afficher les documents
ZEOprep
302091
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 5 kg Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 5 kg
4780.00€
5kg
Description
Description
  • DIOL functionalized for low polarity surface
  • Ideal for lipid applications
  • Suitable for SFC Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducability
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Spécification
40 à 63 μm
Rétention chromatographique
Gel de silice
Irrégulière
60 Å
Gel de silice
DIOL Functionalized
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ZEOprep™ Diol Functionalized