Learn More
ZEOprep™ Diol Functionalized
Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 100 g
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Diol, Quantité : 500 g
Description
- DIOL functionalized for low polarity surface
- Ideal for lipid applications
- Suitable for SFC Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 40 à 63 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Quantité | 500 g |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | DIOL fonctionnel |
| Forme des particules | Irrégulière |