Learn More
ZEOprep™ C18 Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. C18 functionalized irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The C18 ligand gives the silica a non-polar surface, ideal for pharmaceuticals and more.
249.00€ - 5010.00€
Spécification
Granulométrie | 40 à 63 μm |
---|---|
Technique | Rétention chromatographique |
Type | Gel de silice |
Matériau | Gel de silice |
Phase | C18 Functionalized |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité | Availability | ||||
30049031
|
ZEOprep
302089 |
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 5 g | Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 5 g |
4905.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048957
|
ZEOprep
300190 |
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 100 g | Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 100 g |
249.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049006
|
ZEOprep
302075 |
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 500 g | Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 500 g |
955.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048950
|
ZEOprep
302090 |
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 5 kg | Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 5 kg |
5010.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049024
|
ZEOprep
300191 |
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 1 kg | Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 1 kg |
1335.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048971
|
ZEOprep
300175 |
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 100 g | Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 100 g |
249.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049017
|
ZEOprep
300176 |
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 1 kg | Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 1 kg |
1470.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048967
|
ZEOprep
302074 |
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 500 g | Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 500 g |
867.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- C18 functionalized for RP applications
- Irregualar Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducability
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
40 à 63 μm | |
Gel de silice | |
C18 Functionalized |
Rétention chromatographique | |
Gel de silice | |
Irrégulière |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ZEOprep™ C18 Functionalized