Learn More
ZEOprep™ C18 Functionalized
Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 100 g
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 5 g
Taille des pores : 60 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 500 g
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 100 g
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 90 Å, Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : C18, Quantité : 500 g
Description
- C18 functionalized for RP applications
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Specifications
Specifications
| Granulométrie | 40 à 63 μm |
| Porosité | 90 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Quantité | 500 g |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | C18 fonctionnel |
| Forme des particules | Irrégulière |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction