Learn More
ZEObeads™
ZEObeads™ is a high purity, high performance Chromatographic Silica gel whose spheroidal morphology offers superior purifications. ZEObeads™ is available in a variety of formats for increased flexibility (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
270.00€ - 5855.00€
Spécification
Granulométrie | 20 to 30 μm |
---|---|
Porosité | 50 Å |
Technique | Rétention chromatographique |
Type | Gel de silice |
Matériau | Gel de silice |
Code produit | Marque | Phase | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Phase | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30048978
|
ZEObeads
300255 |
C8 Functionalized | 100 g |
270.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048954
|
ZEObeads
302071 |
C8 Functionalized | 500 g |
1130.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048959
|
ZEObeads
300256 |
C8 Functionalized | 1 kg |
1825.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049014
|
ZEObeads
302086 |
C8 Functionalized | 5 kg |
5855.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049029
|
ZEObeads
300257 |
C18 Functionalized | 100 g |
270.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048974
|
ZEObeads
302070 |
C18 Functionalized | 500 g |
1130.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048961
|
ZEObeads
300258 |
C18 Functionalized | 1 kg |
1825.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048999
|
ZEObeads
302085 |
C18 Functionalized | 5 kg |
5855.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048989
|
ZEObeads
300253 |
DIOL Functionalized | 100 g |
270.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049003
|
ZEObeads
302073 |
DIOL Functionalized | 500 g |
1130.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048968
|
ZEObeads
300254 |
DIOL Functionalized | 1 kg |
1825.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048956
|
ZEObeads
302088 |
DIOL Functionalized | 5 kg |
5855.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049025
|
ZEObeads
300251 |
NH2 Functionalized | 100 g |
270.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048992
|
ZEObeads
302072 |
NH2 Functionalized | 500 g |
1130.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30049000
|
ZEObeads
300252 |
NH2 Functionalized | 1 kg |
1825.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30048985
|
ZEObeads
302087 |
NH2 Functionalized | 5 kg |
5855.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Spheroidal Silica Gel
- High Purity
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- Very wide portfolio
- Wide Selection of functionalization options
- High Chemical and mechanical stability
- 50 A pore size
- 20 to 30 μm particle size
- Suitable for medium to high pressure
- Ideal for flash applications
- High loadability
- Unsurpassed Service and Support
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash and process
Spécification
20 to 30 μm | |
Rétention chromatographique | |
Gel de silice |
50 Å | |
Gel de silice | |
Sphéroïde |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
ZEObeads™