Learn More
ZEObeads™
Click to view available options
Phase:
C18 fonctionnel
C8 fonctionnel
DIOL fonctionnel
NH2 fonctionnel
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
Description
- Gel de silice sphérique
- Haute pureté
- Homogénéité et précision suisses
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Certification ISO
- Très large portefeuille
- Large sélection d’options de fonctionnalisation
- Grande stabilité chimique et mécanique
- Taille des pores de 50 A
- Granulométrie de 20 à 30 μm
- Adapté aux pressions moyennes à élevées
- Idéal pour les applications Flash
- Capacité de charge élevée
- Service et assistance inégalés
- Sélection de tailles d’emballage disponibles
- Adapté aux méthodes par gravité, Flash et de traitement
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 20 to 30 μm |
| Porosité | 50 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Quantité | 1 kg |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | NH2 fonctionnel |
| Forme des particules | Sphéroïde |