Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
95.95€ - 108.00€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Longueur (impériale) | 2,01 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16673962
|
Labcon
1144-965-006-9 |
96 pointes / rack |
95.95€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16601933
|
Labcon
1144-225-000-9 |
96 pointes / recharge Eclipse ™ UNO |
108.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pipette Tip
- Fits 200 μL Rainin™ LTS style Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Flextop | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |
À filtre | |
Non autoclavable | |
51,3 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 200 µl Rainin™ | |
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK |