Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 200 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
Marque: Labcon 1144-225-000-9
102.11 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 5.44310kg
Description
- Pointe de pipette
- Convient aux pipeteurs de type LTS de 200 μl Rainin™
- Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK
- Rétention ultra faible des liquides
- Filtre exempt d’endotoxines robotiquement inséré breveté
- Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
51,3 mm | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
96 pointes / recharge Eclipse ™ UNO | |
Oui | |
Conviennent aux pipettes de type LTS de 200 µl Rainin™ | |
Filtre aérosol à faible rétention ZAP™ SLIK |
À filtre | |
Naturel | |
2,01 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Flextop | |
RT | |
Oui | |
Non | |
Résine de polypropylène de classe USP VI |