Learn More
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
For use in research applications
484.00€ - 1370.00€
Spécification
Couleur | Tan |
---|---|
Contenu et stockage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18780484
|
Novus Biologicals™
NBP2-29398 |
484.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
18118672
|
Novus Biologicals™
NBP2-29398-5MG |
5 mg |
1370.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Tan | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)