Learn More
YSI™ Kit de membrane à bouchon à oxygène dissous
DO Cap Membrane Kit for use with probes and electrodes.
69.85€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11938886
|
YSI™
059880 |
Instrument : 85, 550 et 556 MPS. Sondes : Capteurs polarographiques séries 5239, 5905, 5010 et Pro | Membrane à bouchon noir, 1,0 mil | PTFE |
69.85€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11998736
|
YSI™
059880 |
Instrument : 85, 550 et 556 MPS. Sondes : Capteurs polarographiques séries 5239, 5905, 5010 et Pro | Membrane à bouchon noir, 1,0 mil | PTFE |
69.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- DO Cap Membrane Kit
- For use with sensors and probes
Spécification
Kit de membrane à bouchon à oxygène dissous |