Learn More
YSI™ Kit de membrane à bouchon à oxygène dissous
DO Cap Membrane Kit for use with probes and electrodes.
Marque: YSI™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7447-40-7 Poids : 0.80000kg
Description
- Kit de membrane à bouchon à oxygène dissous
- À utiliser avec les détecteurs et sondes
Spécification
Instrument : 85, 550 et 556 MPS. Sondes : Capteurs polarographiques séries 5239, 5905, 5010 et Pro | |
12 po/s | |
PTFE |
Kit de membrane à bouchon à oxygène dissous | |
Membrane à bouchon noir, 1,0 mil | |
Oxygène / Température |