Learn More
Justrite™ Bidon à piston en acier jaune
Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition. Le bidon à piston en acier jaune est fabriqué en Ryton™ et laiton.
Marque:  Justrite™ 10318
Code produit. 11943629
  • 193.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
  • En laiton et Ryton™ résistants aux produits chimiques
  • La base est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond entre les remplissages
Spécification
Spécification
1 gal.
Jaune
Ryton, laiton
83 mm
4 L
Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
127 mm (Palette)
238 mm